Learn More
Corning™ Metallocene Collection Container 2D Pillow Configuration
Artikelnummer. 17213574 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 l
100L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17213574
Marke: Corning™ 9110035
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Corning collection bags are available in 2D hanging configurations with multiple bag volumes and connector configurations.
Corning Sammelbeutel sind in 2D-Aufhängekonfigurationen mit mehreren Beutelvolumen und Verbindungsstück-Konfigurationen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Metallocen
Sterilität Steril
Kapazität (metrisch) 100L
Enthält Anschluss 1, 2; Schläuche mit 24 in. Länge und 0,375 in. ID CPC-Stecker mit 0,375 in.-Widerhaken, Staubschutzabdeckung und Klammern; Anschluss 3; 36 in.-Schlauch mit 0,125 in. ID mit 0,125 in.-Widerhaken und männlichem Luer-Anschluss
Anzahl pro Karton Je 1
Anzahl pro Packung 1/Packung