Learn More
Corning™ Mikrobiologische Nährmedien
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343721
Ansicht ändern
Click to view available options
Medientyp:
LB-Bouillon
Terrific Broth (TB)
Packungsgröße:
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Medientyp unitSize
15343721 Terrific Broth (TB) 6 Stück
15333721 LB-Bouillon 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15343721 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 46055CM
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Steril gefiltert
  • Zur Erhaltung und Vermehrung von E. coli
  • Terrific Broth eignet sich für höhere Zelldichten als LB Broth und erhöht so die Plasmid-Ausbeute.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Form Flüssig
Herstellungsort Vereinigte Staaten
Medientyp Terrific Broth (TB)
Füllvolumen 6 × 1.000 ml
Zusammensetzung Casein-Pepton 10 g/l, NaCl 10 g/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Aufrechterhaltung/Vermehrung von Escherichia coli mit Plasmid-DNA und die Produktion rekombinanter Proteine
Verpackungsart Flasche
Menge 6 x 1000 ml