Learn More
Corning™ Mikrobiologische Nährmedien
Click to view available options
Medientyp:
LB-Bouillon
Terrific Broth (TB)
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Zur Erhaltung und Vermehrung von E. coli
- Terrific Broth eignet sich für höhere Zelldichten als LB Broth und erhöht so die Plasmid-Ausbeute.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Terrific Broth (TB) |
| Füllvolumen | 6 × 1.000 ml |
| Zusammensetzung | Casein-Pepton 10 g/l, NaCl 10 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Aufrechterhaltung/Vermehrung von Escherichia coli mit Plasmid-DNA und die Produktion rekombinanter Proteine |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 6 x 1000 ml |