Learn More
Corning™ Tankauskleidungen ohne Zwickel
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.090 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese 1090 L-Tankauskleidung wurde zur Vermeidung von Kreuzkontaminationen und der Notwendigkeit, Tanks zu reinigen und zu validieren entwickelt, bei gleichzeitiger Verlängerung der Lebensdauer des wiederverwendbaren Tanks. Jeder Beutel ist bestrahlt und einzeln verpackt, um die Sterilität zu gewährleisten. Sie ist ideal für biopharmazeutische Anwendungen.
Das Corning Portfolio bestrahlter Tankauskleidungen wurde für zylindrische Tanks entwickelt. Die Tankauskleidungen werden aus Polyethylen niedriger Dichte (ULDPE) hergestellt und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Produktmerkmale und Vorteile
Gammabestrahlt, einzeln verpackt Ohne Stoffe tierischen Ursprungs Eliminieren Sie Kosten im Zusammenhang mit der Reinigung und Validierung von Tanks Senken Sie die Arbeitskosten und erhöhen Sie die Bearbeitungszeit Beseitigen Sie die mit einer Kreuzkontamination verbundenen Risiken Verlängern Sie die Lebensdauer wiederverwendbarer Tanks, was zu geringeren Investitionsausgaben führt Große Auswahl an Größen verfügbar
Corning Medienzertifikate sind in unserer Ressourcenbibliothek verfügbar.
Das Corning Portfolio bestrahlter Tankauskleidungen wurde für zylindrische Tanks entwickelt. Die Tankauskleidungen werden aus Polyethylen niedriger Dichte (ULDPE) hergestellt und sind in verschiedenen Größen erhältlich. Produktmerkmale und Vorteile
Corning Medienzertifikate sind in unserer Ressourcenbibliothek verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1.090 l |
| Material | LDPE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Biopharmazeutische Anwendungen |