Learn More
Corning™ Penicillin-Streptomycin-Lösung
BIOPHARMA
Product Code. 15323671
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Konzentration:
10,000 IE Penicillin,10,000 μg/ml Streptomycin
5.000 IU Penicillin, 5.000 μg/ml Streptomycin
missing translation for 'unitSize'
6 Stück
Product Code. Konzentration unitSize
15323671 10,000 IE Penicillin,10,000 μg/ml Streptomycin 6 Stück
15313671 5.000 IU Penicillin, 5.000 μg/ml Streptomycin 6 Stück
2 missing translation for 'options'
Product Code. 15323671
missing translation for 'mfr': Corning™ 30002CI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wirksam gegen Gram-positive und Gram-negative Bakterien. Corning™ Penicillin-Streptomycin-Lösung ist eine Mischung aus den Antibiotika Penicillin (10,000 IE) und Streptomycin (10,000 μg/ml) in einer100 -fachen Arbeitskonzentration.
  • Analysenzertifikat verfügbar.
  • Penicillin (Penicillin G) wirkt durch Hemmung der Peptidoglycan-Synthese, während Streptomycin die Proteinsynthese hemmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung -20 °C
Konzentration 10,000 IE Penicillin,10,000 μg/ml Streptomycin
Form Lösung
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril
Format Kunststoffflasche
Menge 6 x 100 mL
compliance-icons
Product Identifier
  • Penicillin-Streptomycin Solution
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
Precautionary Statement
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.