Learn More
Corning™ Penicillin-Streptomycin-Lösung
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4877174
Click to view available options
Konzentration:
10,000 IE Penicillin,10,000 μg/ml Streptomycin
5.000 IU Penicillin, 5.000 μg/ml Streptomycin
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15313671
Marke: Corning™ 30001CI
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Wirksam gegen Gram-positive und Gram-negative Bakterien. Corning™ Penicillin-Streptomycin-Lösung ist eine Mischung aus den Antibiotika Penicillin (10,000 IE) und Streptomycin (10,000 μg/ml) in einer100 -fachen Arbeitskonzentration.
  • Analysenzertifikat verfügbar.
  • Penicillin (Penicillin G) wirkt durch Hemmung der Peptidoglycan-Synthese, während Streptomycin die Proteinsynthese hemmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Konzentration 5.000 IU Penicillin, 5.000 μg/ml Streptomycin
Form Lösung
Produkttyp Antibiotikum
Sterilität Steril
Format Kunststoffflasche
Menge 6 x 100 mL