Learn More
Corning™ Penicillin-Streptomycin-L-Glutamin
Beschreibung
Technischer Vorteil: Wirksam gegen grampositive und gramnegative Bakterien
Penicillin-Streptomycin-L-Glutamin kombiniert zwei Antibiotika mit dem Nährstoff L-Glutamin, der für das Zellwachstum unerlässlich ist. Penicillin hemmt das Bakterienwachstum durch Hemmung der Peptidoglykan-Synthese (die für die bakterielle Zellwand essenziell ist). Streptomycin hemmt das Bakterienwachstum durch Hemmung der Proteinsynthese. L-Glutamin ist aufgrund seines Aminosäure-Kohlenstoffskeletts für die meisten Säugetierzellen in Kultur eine essenzielle Energiequelle. Diese Kombination aus Antibiotika und Nährstoffen ist gegen gramnegative und grampositive Bakterien wirksam.
– Vollständiges Analysenzertifikat für jede Produktionscharge verfügbar, zusammen mit umfassenden Informationen zur Formulierung
– Hergestellt unter den höchsten Industriestandards, um hervorragende Ergebnisse zu gewährleisten
10.000 I.U.Penicillin (pro ml) 10.000 μg/ml Streptomycin
Corning Medienzertifikate sind in unserer Ressourcenbibliothek verfügbar.
Nur für Kunden in Kalifornien:WARNUNG: Weitere Informationen zu California Proposition 65 finden Sie im Sicherheitsdatenblatt (SDS), Abschnitt 15, oder im entsprechenden Schreiben.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Konzentration | 10.000 I.U. Penicillin (pro ml) 10.000 μg/ml Streptomycin; 29,2 mg/ml L-Glutamin |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | Antibiotikum-L-Glutamin |
| Format | Kunststoffflasche |
| Menge | 6 x 100 mL |