Learn More
Corning™ Spurenelemente
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333641
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Spurenelemente A
Spurenelemente B
Spurenelemente C
Packungsgröße:
100 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
15333641 Spurenelemente A 100 Milliliter
15353641 Spurenelemente C 100 Milliliter
15343641 Spurenelemente B 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15333641 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 25021CI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Forschungsanwendungen
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
  • Spurenelemente A: Kupfersulfat, Eisenzitrat, Natriumselenit, Zinksulfat
  • Spurenelemente B: Ammoniummolybdat, Ammoniumvanadat, Mangansulfat, Nickelsulfat, Natriumsilikat, Zinn(II)-chlorid, Salzsäure
  • Spurenelemente C: Aluminiumchlorid, Bariumacetat, Cadmiumchlorid, Chromchlorid, Kobaltdichorid, Germaniumdioxid, Kaliumbromid, Kaliumjodid, Rubidiumchlorid, Silbernitrat, Natriumfluorid, Zirconylchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Beschreibung Spurenelemente A
Form Flüssig
Produkttyp Spurenelement
Sterilität Steril gefiltert
Format Kunststoffflasche
Menge 100 mL