Learn More
Corning™ Spurenelemente
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15343641
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Spurenelemente A
Spurenelemente B
Spurenelemente C
Packungsgröße:
100 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Packungsgröße
15343641 Spurenelemente B 100 Milliliter
15333641 Spurenelemente A 100 Milliliter
15353641 Spurenelemente C 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15343641 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 25022CI
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28037
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für Forschungsanwendungen
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
  • Spurenelemente A: Kupfersulfat, Eisenzitrat, Natriumselenit, Zinksulfat
  • Spurenelemente B: Ammoniummolybdat, Ammoniumvanadat, Mangansulfat, Nickelsulfat, Natriumsilikat, Zinn(II)-chlorid, Salzsäure
  • Spurenelemente C: Aluminiumchlorid, Bariumacetat, Cadmiumchlorid, Chromchlorid, Kobaltdichorid, Germaniumdioxid, Kaliumbromid, Kaliumjodid, Rubidiumchlorid, Silbernitrat, Natriumfluorid, Zirconylchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Beschreibung Spurenelemente B
Form Flüssig
Produkttyp Spurenelement
Sterilität Steril gefiltert
Format Kunststoffflasche
Menge 100 mL