Learn More
Corning™ Spurenelemente
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-4877446
Click to view available options
Beschreibung:
Spurenelemente A
Spurenelemente B
Spurenelemente C
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 15333641
Marke: Corning™ 25021CI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Für Forschungsanwendungen
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
  • Spurenelemente A: Kupfersulfat, Eisenzitrat, Natriumselenit, Zinksulfat
  • Spurenelemente B: Ammoniummolybdat, Ammoniumvanadat, Mangansulfat, Nickelsulfat, Natriumsilikat, Zinn(II)-chlorid, Salzsäure
  • Spurenelemente C: Aluminiumchlorid, Bariumacetat, Cadmiumchlorid, Chromchlorid, Kobaltdichorid, Germaniumdioxid, Kaliumbromid, Kaliumjodid, Rubidiumchlorid, Silbernitrat, Natriumfluorid, Zirconylchlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 15 bis 30 °C
Beschreibung Spurenelemente A
Form Flüssig
Produkttyp Spurenelement
Sterilität Steril gefiltert
Format Kunststoffflasche
Menge 100 mL