Learn More
Tris Basen-Puffer, Pulver, Corning™
Artikelnummer. 15383761
Change view
Click to view available options
Menge:
1 kg
Packungsgröße:
1000 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15383761 1 kg 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15383761 Lieferant Corning Media Tech Lieferanten-Nr. 61233RR
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird in Pufferlösungen in der biochemischen und molekularbiologischen Forschung eingesetzt
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
  • pH: 7.0 bis 9.2
  • Molekülgewicht: 121.14
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Basis-Puffer
pH 7 bis 9.2
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg