Learn More
Wasser in Reagenzienqualität gemäß USP-Reinwasser, Corning™
BIOPHARMA
Product Code. 15313711
Change view
Click to view available options
Menge:
2 x 4 l
Unit Size:
2 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15313711 2 x 4 l 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15313711 Supplier Corning Media Tech Supplier No. 46002LF
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-04-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wird in gängigen Laboranwendungen verwendet, die hochreines Wasser erfordern. Corning™ Wasser in Reagenzqualität getestet gemäß USP-Spezifikationen für gereinigtes Wasser wird bei der Vorbereitung von Reagenzien, dem Spülen von Glasutensilien und Ku
  • Getestet gemäß USP-Monograph für gereinigtes Wasser
  • Frei von DNase, RNase, Protease
  • Endotoxingehalt ≤ 0,025 EU/ml
Certifications
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Menge 2 x 4 l