Learn More
Wasser in Zellkultur-Qualität, getestet auf USP Sterilwasser
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-2797003
Change view
Click to view available options
Menge:
6 x 100 ml
6 x 500 ml
20 l
6 x 1 l
1 x 100 l
1 x 200 l
Verpackung:
BioProcess Container
Flasche
Packungsgröße:
100 Liter
20 Liter
200 Liter
6 Stück
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15353651 6 x 100 ml Flasche 6 Stück
15363651 6 x 500 ml Flasche 6 Stück
15373581 6 x 1 l Flasche 6 Stück
15383651 20 l BioProcess Container 20 Liter
15393651 1 x 100 l BioProcess Container 100 Liter
15303661 1 x 200 l Flasche 200 Liter
6 options
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
Artikelnummer. 15353651
Marke: Corning Media Tech 25055CI
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
cGMP-konform (21 CFR 820) in einer ISO 13485-zertifizierten Einrichtung hergestellt
Qualitativ hochwertiges Wasser für den Einsatz in Zellkulturanwendungen. Corning™ Wasser in Zellkulturqualität, getestet auf USP Sterilwasser, wird zur Vorbereitung von Reinigungs- und Chromatographiepuffern verwendet.
  • Geprüft nach dem USP-Monograph für steriles Wasser zur Injektion (WFI).
  • Ideal für das Ansetzen von Reagenzien, Spülen von Glaswaren und Kunststoffartikeln sowie für weitere molekularbiologische Anwendungen, bei denen Wasser ohne RNase, DNase und Protease erforderlich ist. Keine zusätzlichen Bestandteile.
  • Es werden keine toxischen Substanzen, einschließlich DEPC, verwendet, um mögliche Störfaktoren bei enzymatischen Reaktionen zu vermeiden.
  • Endotoxingehalt ≤0.025 EU/ml
  • Erhältlich in Produktgrößen von 100 ml bis 200 l
Bestellinformation
In Kunststoffflaschen lieferbar (außer MT-25-055-LB und -LH; diese werden in biegsamen Medienbeuteln geliefert).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verpackung Flasche
Menge 6 x 100 ml