Learn More
Corning™ IPTG, Pulver
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15393721
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1000 mg
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15393721 1000 mg 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15393721 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 46102RF
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt unter Einhaltung der strengsten Industriestandards
IPTG (Isopropylthiogalactosid)
  • Induktor Lac-Operon in Bakterien
  • Dient zusammen mit X-gal zum Nachweis der lac-Genaktivität
  • Zum Screening von Klonen, die ein Gen enthalten, das für Lac-Operon von Interesse ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Screening von Klonen bei Verwendung mit X-Gal zum Nachweis der lac-Genaktivität
Menge 1000 mg