Learn More
Corning™ Wiederverwendbare PMP-Messkolben der Klasse A
Artikelnummer. 11337871 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
5 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11337871
Marke: Corning™ 5640P10
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklaviert bis 121 °C
  • Konischer Polypropylen-Stopfen mit individuell kalibrierten Teilstrich
  • Lieferung erfolgt mit einer aufgedruckten Chargen-Nummer und Zertifizierung
  • Durchscheinender Kolben
  • Die Höhenangabe gilt für den Kolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.33 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Individuell kalibrierte Graduierungslinie
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.2 Zoll
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (angloamerikanisch) 3,5 in.
Höhe (metrisch) 9 cm
Enthält Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Standard-Konusverbindung 10/19
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz 0.04 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Außendurchmesser (metrisch) 33 mm