Learn More
Corning™ Wiederverwendbare PMP-Messkolben der Klasse A
Artikelnummer. 11357871 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
5 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11357871
Marke: Corning™ 5640P1L
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Autoklaviert bis 121 °C
  • Konischer Polypropylen-Stopfen mit individuell kalibrierten Teilstrich
  • Lieferung erfolgt mit einer aufgedruckten Chargen-Nummer und Zertifizierung
  • Durchscheinender Kolben
  • Die Höhenangabe gilt für den Kolben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 33.8 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Individuell kalibrierte Graduierungslinie
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 5 Zoll
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material PMP (Polymethylpenten)
Höhe (angloamerikanisch) 11,8 in.
Höhe (metrisch) 30 cm
Enthält Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung
Anzahl pro Karton 3/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Standard-Konusverbindung 24/29
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz 0.4 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Außendurchmesser (metrisch) 127 mm