Learn More
Corning™ Wiederverwendbare Polypropylen-Messkolben der Klasse B
Artikelnummer. 11337881 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Packungsgröße:
3 Stück
4 Stück
5 Stück
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11337881 25 ml 6 Stück
11307881 10 ml 6 Stück
11347881 250 ml 5 Stück
11357881 50 ml 6 Stück
11317881 100 ml 6 Stück
11367881 500 ml 4 Stück
11327881 1000 ml 3 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11337881 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 5641P25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00 €
    125.52 € / 6 Stück
    Sparen 9.48 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird mit konischem Polypropylen-Stopfen mit einem individuell kalibrierten Teilstrich geliefert
Der durchscheinende Kolben wird mit einem konischen Polypropylenstopfen mit individuell kalibrierter Graduierungslinie geliefert. Das Produkt wird gemäß den Toleranzen der Klasse B hergestellt, wie sie definiert sind durch ISO 1042. Die Genauigkeit kann durch Temperaturen °über 60 °C beeinträchtigt werden. Eine regelmäßige Reinigung bis 60 °C wird °empfohlen, um die Graduierung zu erhalten. Die Höhenangabe bezieht sich nur auf den Kolben, ohne Stopfen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 0.84 oz.
Verschlussmaterial Polypropylen
Farbe Durchscheinend
Beschreibung Individuell kalibrierte Graduierungslinie
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1.6 Zoll
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Polypropylen
Höhe (angloamerikanisch) 4,25 in.
Höhe (metrisch) 10.8 cm
Enthält Aufgedruckte Chargennummer und Bescheinigung
Anzahl pro Karton 6/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Standard-Konusverbindung 10/19
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 140°F
Temperaturbereich (metrisch) 60 °C
Toleranz 0.08 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 41 mm