Learn More
Corning™ Transtar™-96 Dispensiergerät für 96-well-Platten
Artikelnummer. 10471052 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kanäle:
96
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kanäle Packungsgröße
10471052 96 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10471052 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 7605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tragbares, autoklavierbares Liquid-Handling-System zur Verwendung mit 96-Well-Mikrotiterplatten.
  • Enthält Einwegkassette mit 96 sterilen Spitzen, die in das Transtar-96™ System geladen wird
  • Ermöglicht, dass Flüssigkeiten abgesaugt, übertragen und dispensiert werden
  • Volumenbereich: 25 bis 200 μl (in 5 μl-Schritten)
  • Genauigkeit: ±5 % 
Anwendungen:
  • Für sich ändernde Zellkulturmedien, Screening monoklonaler Antikörper
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flüssigkeitstransfersystem
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kanäle 96
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für die Verwendung mit 96-well-Platten, wechselnden Zellkulturmedien und dem Screening monoklonaler Antikörper
Sterilität Steril