Learn More
Corning™ Kryogenik-Arbeitsstation
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10330412 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Typ:
Kryogenische Arbeitsstation
Ständer für Kryoröhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10330412
Marke: Corning™ 430525
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rackgriffe Corning mit selbstständig stehenden Fläschchen mit Außen- und Innengewinde, so dass Verschlüsse mit einer Hand entfernt werden können
  • Wiederverwendbares Polycarbonat-Gestell und Ablage
  • Abnehmbares verfügt über ein alphanumerisches Raster und fasst 30 Fläschchen
  • Tablett kann auch für Wasser oder zerstoßenes Eis verwendet werden
  • Gestell und Tablett können bei 121°C (250°F) autoklaviert werden
Bestellinformation
Abmessungen der Workstation: 14.63 L x 5.69 B x 3 Zoll H (37.1 x 14.5 x 7.6 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Höhe (metrisch) 7.6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 3 in.
Länge (metrisch) 37.1 cm
Länge (angloamerikanisch) 14.63 in.
Breite (metrisch) 14.5 cm
Breite (angloamerikanisch) 5.69 in.
Abmessungen (L x B x H) 37.1 x 14.5 x 7.6 cm (14.63 x 5.69 x 3 in.)
Aufnahmevermögen 30 Kryoröhrchen
Material Polycarbonat
Typ Kryogenische Arbeitsstation