Learn More
Corning™ Kryogenik-Arbeitsstation
Rackgriffe Corning mit selbstständig stehenden Fläschchen mit Außen- und Innengewinde, so dass Verschlüsse mit einer Hand entfernt werden können
128.10 € - 128.73 €
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Aufnahmevermögen | 30 Kryoröhrchen |
Material | Polycarbonat |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10725912
|
Corning™
430526 |
Ständer für Kryoröhrchen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10330412
|
Corning™
430525 |
Kryogenische Arbeitsstation |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Wiederverwendbares Polycarbonat-Gestell und Ablage
- Abnehmbares verfügt über ein alphanumerisches Raster und fasst 30 Fläschchen
- Tablett kann auch für Wasser oder zerstoßenes Eis verwendet werden
- Gestell und Tablett können bei 121 °C (250 °F) autoklaviert werden
Bestellinformation
Abmessungen der Workstation: 14.63 L x 5.69 B x 3 Zoll H (37.1 x 14.5 x 7.6 cm)
Spezifikation
Weiß | |
30 Kryoröhrchen | |
Polycarbonat |