Learn More
Corning™ DeckWorks™ Barriere-Spitzen mit schwachem Bindungsvermögen im Klappdeckel-Rack
Artikelnummer. 11303665 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
1 bis 100 μl
1 bis 200 μl
1 bis 20 μl
Packungsgröße:
3840 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11303665
Marke: Corning™ 4135
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit einer inerten, hochdichten Polyethylen-Barriere zur Vermeidung von Aerosolverschleppungen bei kritischen Pipettierprozessen
  • Die klappbare Gestellkonstruktion ermöglicht ein einfaches Stapeln der Gestelle
  • Die Gestelle können wiederverwendet werden
  • Einfach den Spitzeneinsatz im Gestell herausnehmen und durch die Corning Spitzeneinsätze für Klappgestelle ersetzen
  • Die patentierte Low-Binding-Technologie reduziert die Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze
  • Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
  • Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
  • Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
  • Diese sterilen Spitzen fangen keine Flüssigkeiten ein und hemmen die PCR bei Überpipettierung nicht
Ebenfalls lieferbar:  Extra lange Spitze, Modell Nr. 10-320-728.  Das einzigartige Design dieser verlängerten Spitze ermöglicht die Standardisierung über einen weiten Bereich von 20, 50, 100 und 200 ml-Pipetten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0,1 bis 10 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe Naturfarben
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
Format Aufklappbares Gestell
Spitzenform Geringe Retention, Rund
Verpackung Magazinhalter
Skala Ja
Produktlinie DeckWorks
Material HDPE