Learn More
Corning™ DeckWorks™ Barriere-Spitzen mit schwachem Bindungsvermögen im Klappdeckel-Rack
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,1 bis 10 μl
1 bis 100 μl
1 bis 200 μl
1 bis 20 μl
Packungsgröße:
3840 Stück
960 Stück
Beschreibung
- Die klappbare Gestellkonstruktion ermöglicht ein einfaches Stapeln der Gestelle
- Die Gestelle können wiederverwendet werden
- Einfach den Spitzeneinsatz im Gestell herausnehmen und durch die Corning Spitzeneinsätze für Klappgestelle ersetzen
- Die patentierte Low-Binding-Technologie reduziert die Oberflächenspannung an der Innenwand der Spitze
- Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
- Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
- Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann
- Diese sterilen Spitzen fangen keine Flüssigkeiten ein und hemmen die PCR bei Überpipettierung nicht
Ebenfalls lieferbar: Extra lange Spitze, Modell Nr. 10-320-728. Das einzigartige Design dieser verlängerten Spitze ermöglicht die Standardisierung über einen weiten Bereich von 20, 50, 100 und 200 ml-Pipetten.
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 100 μl |
| Gefiltert | Gefiltert |
| Sterilität | Steril |
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für quantitative Assays, bei denen die Bindung der Probe zu einer wesentlichen Änderung der Untersuchungsergebnisse führen kann |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Spitzenform | Geringe Retention, Rund |
| Verpackung | Magazinhalter |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | DeckWorks |
| Mehr anzeigen |