Learn More
Corning™ DeckWorks Pipettenspitzen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
1 bis 300 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Gelb
Naturfarben
Packungsgröße:
3072 Stück
3840 Stück
768 Stück
960 Stück
Beschreibung
- In Größen von 10, 200, 300 und 1000 μl erhältlich
- Die 10, 300 und 1000 μl-Spitzen sind besonders lang und ermöglichen einen besseren Zugriff auf Mikrokrozentrifugenröhrchen mit 1.5 ml und standardmäßige Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden (15/50 ml)
- Die robuste 96-Spitzengestelle sind für wiederholte Dampfautoklavzyklen ausgelegt
- Wiederverwendbar, indem das leere graue Spitzendeck entfernt und durch ein neues Reload-Deck mit 96 Spitzen aus dem DeckWorks Reload-System ersetzt wird
- Spart Stauraum und hilft bei der Reduktion von Plastikmüll
- Die Klappregale des Systems werden aus recyceltem Polypropylen hergestellt
- Corning 300 μl-DeckWorks im Gestell gibt es für alle gängigen 300 μl-Mehrkanalpipetten
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 0.1 bis 10 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Naturfarben |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Universalspitze für aufklappbare DeckWorks Gestelle ermöglicht einfaches Stapeln |
| Format | Aufklappbares Gestell |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackung | Aufklappbares Gestell |
| Produktlinie | DeckWorks |