Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
1 bis 300 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Gelb
Natural
Naturfarben
Packungsgröße:
3072 Stück
3840 Stück
768 Stück
960 Stück
Beschreibung
- In Größen von 10, 200, 300 und 1,000 μl erhältlich
- Keine Transporteinrichtungen erforderlich, geringer Platzbedarf und minimaler Verpackungsabfall
- Pipettenspitzen aus nichtrecycelten Harzen in medizinischer Qualität
- Nachfülldecks und Grundflächen von Gestellen aus recyceltem Polypropylen
- Nicht sterile Decks und Gestelle unter Dampf autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 100 bis 1000 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Naturfarben |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Format | Racks |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackung | System neu laden |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | DeckWorks |
| Material | Polypropylen |