Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen
Artikelnummer. 11911851 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
1 bis 300 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Gelb
Natural
Naturfarben
Packungsgröße:
3072 Stück
3840 Stück
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 11911851
Marke: Corning™ 4127
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Verpackung in transparenten Tabletts ermöglicht eine einfache Bestimmung der Spitzen. Corning™ Deckworks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen gewährleisten ein bequemes und preisgünstiges Nachfüllen der langlebigen Klappdeckelgestelle.
  • In Größen von 10, 200, 300 und 1,000 μl erhältlich
  • Keine Transporteinrichtungen erforderlich, geringer Platzbedarf und minimaler Verpackungsabfall
  • Pipettenspitzen aus nichtrecycelten Harzen in medizinischer Qualität
  • Nachfülldecks und Grundflächen von Gestellen aus recyceltem Polypropylen
  • Nicht sterile Decks und Gestelle unter Dampf autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 1 bis 200 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Gelb
Autoklavierbar Autoklavierbar
Spitzenform Rund
Verpackung System neu laden
Skala Ja
Produktlinie DeckWorks
Material Polypropylen