Beschreibung
- In Größen von 10, 200, 300 und 1,000 μl erhältlich
- Keine Transporteinrichtungen erforderlich, geringer Platzbedarf und minimaler Verpackungsabfall
- Pipettenspitzen aus nichtrecycelten Harzen in medizinischer Qualität
- Nachfülldecks und Grundflächen von Gestellen aus recyceltem Polypropylen
- Nicht sterile Decks und Gestelle unter Dampf autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 1 bis 300 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | Natural |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Spitzenform | Rund |
| Verpackung | System neu laden |
| Skala | Ja |
| Produktlinie | DeckWorks |
| Material | Polypropylen |