Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen
Artikelnummer. 11991841 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
1 bis 300 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Gelb
Natural
Naturfarben
Packungsgröße:
3072 Stück
3840 Stück
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
11991841 0.1 bis 10 μl Naturfarben 960 Stück
12939567 0.1 bis 10 μl Naturfarben 3840 Stück
12949567 1 bis 200 μl Naturfarben 3840 Stück
11901851 1 bis 200 μl Naturfarben 960 Stück
11911851 1 bis 200 μl Gelb 960 Stück
11921851 1 bis 300 μl Natural 960 Stück
11343655 100 bis 1000 μl Naturfarben 3072 Stück
11931851 100 bis 1000 μl Naturfarben 768 Stück
8 options
Artikelnummer. 11991841
Marke: Corning™ 4125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Verpackung in transparenten Tabletts ermöglicht eine einfache Bestimmung der Spitzen. Corning™ Deckworks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen gewährleisten ein bequemes und preisgünstiges Nachfüllen der langlebigen Klappdeckelgestelle.
  • In Größen von 10, 200, 300 und 1,000 μl erhältlich
  • Keine Transporteinrichtungen erforderlich, geringer Platzbedarf und minimaler Verpackungsabfall
  • Pipettenspitzen aus nichtrecycelten Harzen in medizinischer Qualität
  • Nachfülldecks und Grundflächen von Gestellen aus recyceltem Polypropylen
  • Nicht sterile Decks und Gestelle unter Dampf autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.1 bis 10 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Naturfarben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Racks
Spitzenform Rund
Verpackung System neu laden
Skala Ja
Produktlinie DeckWorks
Material Polypropylen