Learn More
Corning™ DeckWorks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen
Artikelnummer. 12939567 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.1 bis 10 μl
1 bis 200 μl
1 bis 300 μl
100 bis 1000 μl
Farbe:
Gelb
Natural
Naturfarben
Packungsgröße:
3072 Stück
3840 Stück
768 Stück
960 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
12939567 0.1 bis 10 μl Naturfarben 3840 Stück
11991841 0.1 bis 10 μl Naturfarben 960 Stück
12949567 1 bis 200 μl Naturfarben 3840 Stück
11901851 1 bis 200 μl Naturfarben 960 Stück
11911851 1 bis 200 μl Gelb 960 Stück
11921851 1 bis 300 μl Natural 960 Stück
11343655 100 bis 1000 μl Naturfarben 3072 Stück
11931851 100 bis 1000 μl Naturfarben 768 Stück
8 options
Artikelnummer. 12939567
Marke: Corning™ 4125
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Verpackung in transparenten Tabletts ermöglicht eine einfache Bestimmung der Spitzen. Corning™ Deckworks™ Nachfüllsysteme mit Standardspitzen gewährleisten ein bequemes und preisgünstiges Nachfüllen der langlebigen Klappdeckelgestelle.
  • In Größen von 10, 200, 300 und 1,000 μl erhältlich
  • Keine Transporteinrichtungen erforderlich, geringer Platzbedarf und minimaler Verpackungsabfall
  • Pipettenspitzen aus nichtrecycelten Harzen in medizinischer Qualität
  • Nachfülldecks und Grundflächen von Gestellen aus recyceltem Polypropylen
  • Nicht sterile Decks und Gestelle unter Dampf autoklavierbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 0.1 bis 10 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Naturfarben
Autoklavierbar Autoklavierbar
Format Racks
Spitzenform Rund
Verpackung System neu laden
Skala Ja
Produktlinie DeckWorks
Material Polypropylen