Beschreibung
DiIC12(3) ist ein lipophiler neuronaler Tracer, der häufig für die Markierung von neuronalen Projektionen sowie Lipiddoppelschichten in anderen Zelltypen verwendet wird.
- Kann mit Falcon FluoroBlok™ Zellkultureinsätzen und Einsatzsystemen verwendet werden, um Zellen bei Analysen zu markieren
- Mit geringer Toxizität und minimalen Auswirkungen auf die Zellviabilität
- Fluoreszenzmarkiertes Etikett für lebensfähige Zellen für Assays, z. B. Tumorzellinvasion oder Endothelzellmigration
- Mit DiIC123) etikettierte Zellen können für mehrere Tage in der Kultur ohne Beeinträchtigung der Zellen verwendet werden
- Reinheitsgrad >95 %
- Extinktionskoeffizient >150,000 M–1 cm–1
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | -20 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Detektion lebender Zellen, Zellmarkierung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BD Falcon™ FluoroBlok™ Zellkultureinsätzen und Einsatzsystemen zum Markieren von Zellen |
| Menge | 100 mg |
Nur für Forschungszwecke.