Learn More
Corning™ Einweg-Rollerflaschen
Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1750 cm2
490 cm2
850 cm2
Verschlusstyp:
Belüftet
Easy Grip
Standardkappe
Verpackung:
20/Karton
22/Packung
36 Stck./Karton
40/Packung
40 Stck./Karton
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
44 Stück
Beschreibung
- Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
- Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
- Behandelt für optimale Zelladhäsion
- Einteilige, nahtlose Konstruktion mit aufgedruckter Graduierung
- Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
- Gammasterilisiert und pyrogenfrei
Bestellinformation
Die Größe 490 cm2 ist ohne Graduierung und wird mit einem Dichtungssteckverschluss geliefert; die größere Flasche ist mit schwarz aufgedruckter Graduierung und griffsicheren Verschlüssen versehen.
Zertifizierungen
Zertifiziert als nicht-pyrogen für einheitliches Leistungsverhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 165 oz., 4.900 ml |
| Kapazität (metrisch) | 4900 mL |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 165 oz. |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,6 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.77 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
| Material | Polystyrol |
| Verpackung | 20/Karton |
| Sterilität | Steril |
| Zellwachstumsbereich | 1750 cm2 |
| Mehr anzeigen |
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.