Learn More
Corning™ Einweg-Rollerflaschen
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-177008 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Zellwachstumsbereich:
1750 cm2
490 cm2
850 cm2
Verschlusstyp:
Belüftet
Easy Grip
Standardkappe
Verpackung:
20/Karton
22/Packung
36 Stck./Karton
40/Packung
40 Stck./Karton
Packungsgröße:
20 Stück
40 Stück
44 Stück
Artikelnummer. 10147481
Marke: Corning™ 430195
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus optisch klarem reinem Polystyrol für hervorragende Sichtbarkeit und gewebekulturbehandelt für optimale Zellanhaftung. Corning™ Einweg-Rollerflaschen ermöglichen das erste Scale-up anhaftender Zellen durch abwechselnde Exposition der Zellen gegenüber Luft und Medium.
  • Die Flaschen bestehen aus nichtrecyceltem Polystyrol, die Kappen aus Polyethylen hoher Dichte
  • Beide Harze erfüllen die Anforderungen der USP-Klasse VI an Kunststoffbehälter und Verschlüsse
  • Behandelt für optimale Zelladhäsion
  • Einteilige, nahtlose Konstruktion mit aufgedruckter Graduierung
  • Aufgedruckte Chargennummern unterstützen die Produktrückverfolgbarkeit
  • Gammasterilisiert und pyrogenfrei
Bestellinformation
Die Größe 490 cm2 ist ohne Graduierung und wird mit einem Dichtungssteckverschluss geliefert; die größere Flasche ist mit schwarz aufgedruckter Graduierung und griffsicheren Verschlüssen versehen.
Zertifizierungen
Zertifiziert als nicht-pyrogen für einheitliches Leistungsverhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Fassungsvermögen 1300 ml
Kapazität (metrisch) 1300 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 43,9 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1,89 in.
Außendurchmesser (metrisch) Hals 48 mm
Material Polystyrol
Verpackung 40/Packung
Sterilität Steril
Zellwachstumsbereich 490 cm2
Oberflächenbehandlung Zellkulturbehandelt
Graduated Nein
Verschlussmaterial HDPE
Durchmesser (metrisch) 117 mm
Verschlusstyp Standardkappe
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, das Vorhandensein von Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umwelt zu verringern, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.