Learn More
Corning™ DNA-BIND™ 96-Well Platten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10525341 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Weiß
Menge:
10/Karton
50/Karton
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10525341
Marke: Corning™ 2505
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Praktische Methode für kovalente ssDNA-Immobilisierung entweder am 5'- oder 3'-Ende.
  • Gebrauchsfertig ohne die Vorbereitung von Oberflächen, Prähybridisierung oder Zugabe von teuren Vernetzungsreagenzien oder hochreinen Oligos
  • Ideal für die Hybridisierung und Amplifikation
  • Oberfläche bietet Bindung mit hoher Spezifität und extrem niedrigem Hintergrund
  • Wells mit flachen Böden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Hybridisierung und Amplifikation
Anzahl pro Karton 50/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Menge 50/Karton
Wellfarbe Durchsichtig