Learn More
Corning™ DNA-BIND™ 96-Well Platten
Praktische Methode für kovalente ssDNA-Immobilisierung entweder am 5«- oder 3«-Ende.
175.23 € - 829.80 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Array | 8 x 12 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10525341
|
Corning™
2505 |
Durchsichtig | 50/Karton |
829.80 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10286671
|
Corning™
2525 |
Durchsichtig | 10/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10691072
|
Corning™
2499 |
Weiß | 50/Karton |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Gebrauchsfertig ohne die Vorbereitung von Oberflächen, Prähybridisierung oder Zugabe von teuren Vernetzungsreagenzien oder hochreinen Oligos
- Ideal für die Hybridisierung und Amplifikation
- Oberfläche bietet Bindung mit hoher Spezifität und extrem niedrigem Hintergrund
- Wells mit flachen Böden
Spezifikation
Standard | |
Polystyrol | |
Nicht steril |
8 x 12 | |
96 | |
Ideal für die Hybridisierung und Amplifikation |