Learn More
Corning™ Polycarbonat-Erlenmeyerkolben mit Steigrohr
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15864747 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
2 L
Packungsgröße:
2 Stück
4 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
15864747 2 L 2 Stück
15854747 250 ml 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15864747 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 11460
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Größen reichen von 125 ml bis 5 l.
Vollständig geschlossene Systemlösungen werden mit einer Aseptik-Transferkappe angeboten, die auf einem Polycarbonat-Erlenmeyerkolben vormontiert ist. Ein vormontiertes Gefäß bietet eine vollständige aseptische Lösung und ist für die Kolbengrößen 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l und 5 l erhältlich.
Die Transferkappen haben zwei Anschlüsse: Ein Anschluss endet in einem 0,2-in.-Klinkenstecker.μDer eine Anschluss ist ein Filter, der andere ein chemikalienbeständiger, heißsiegelfähiger flexibler Schlauch, der entweder in einem Luer-Lock-Stecker oder einem Polycarbonat-Schnellanschluss endet. Das Das Steigrohr reicht bis zum Kolbenboden für eine einfache aseptische Übertragung bei Ihrem Liquid-Handling-Verfahren.
  • Die Größen reichen von 125 ml bis 5 l.
  • MLL oder MPC Schlauchverbindertypen
  • Einzeln verpackt
  • Doppelt verpackt
  • Sterilisierungsvertrauensgrad (SAL) von 10–6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial Polypropylen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1/4 in.
Kapazität (metrisch) 2 L
Anzahl pro Karton 2/Cs.
Anzahl pro Packung 1/Pk.
Verschlusstyp Ohne Belüftung