Beschreibung
- Gewebekultur-(TC)-behandelt, um die Zellhaftung zu optimieren
- Reines Polystyrol für optimale Sichtbarkeit
- Steril
- Fenster an zwei Seiten für einfaches Ausgießen und die mikroskopische Betrachtung
- Einfach zu greifende Verschlüsse und schwarze aufgedruckte Graduierungen
Bestellinformation
2 Flaschen pro Beutel, 5 Flaschen pro Beutel oder 20 Flaschen pro Tablett
Zertifizierungen
Garantiert nicht-pyrogenisch
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 4,6 Zoll |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1,77 in. |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 45 mm |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl pro Karton | 20/Karton |
| Anzahl pro Packung | 20/Packung |
| Verpackung | 20/Beutel |
| Sterilität | Steril |
| Zellwachstumsbereich | 1700 cm2 |
| Verschlussfarbe | Orange |
| Mehr anzeigen |