Learn More
Corning™ Extrazelluläre Matrix, human
Artikelnummer. 10021021 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 10021021
Marke: Corning™ 354237
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Ein chromatographisch teilweise gereinigtes Matrixextrakt, das von der humanen Plazenta abgeleitet ist
Ein chromatographisch teilweise gereinigtes Matrixextrakt, das von der humanen Plazenta abgeleitet ist
  • Auf die Differenzierungsfähigkeit (Neuritenauswuchs) mit NG-108-Human-Neuroblastomzellen getestet
  • Gefiltert (0.2 μm-Membran) und getestet; als negativ auf das Vorhandensein von Bakterien, Pilzen und Mykoplasmen befunden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Extrazelluläre Matrix, Extrazellularmatrix
Menge 1 mg
Inhalt und Lagerung -70 °C