Learn More
Corning™ Flexible Verpackungssysteme: EVA-Sammelbeutel
Artikelnummer. 31932509 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1 l
2 l
5 l
10 l
20 l
Anschlussdetail:
M/F Luer-Stecker; 2 Schiebeklemmen; Widerhaken
MPC Anschluss; M/F Luers
MPC M-Stecker/Anschluss, Schlauchtülle, Luer
Männlich MPC Anschluss; M/F Luers
Packungsgröße:
1 Stück
15 Stück
25 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Anschlussdetail unitSize
31932509 20 l MPC M-Stecker/Anschluss, Schlauchtülle, Luer 15 Stück
17263574 20 l MPC M-Stecker/Anschluss, Schlauchtülle, Luer 1 Stück
15316391 5 l Männlich MPC Anschluss; M/F Luers 1 Stück
31932508 5 l Männlich MPC Anschluss; M/F Luers 25 Stück
17253574 10 l MPC M-Stecker/Anschluss, Schlauchtülle, Luer 1 Stück
31932501 10 l MPC M-Stecker/Anschluss, Schlauchtülle, Luer 15 Stück
17233574 2 l Männlich MPC Anschluss; M/F Luers 1 Stück
31932507 2 l Männlich MPC Anschluss; M/F Luers 15 Stück
17243574 20 l M/F Luer-Stecker; 2 Schiebeklemmen; Widerhaken 1 Stück
31932522 20 l M/F Luer-Stecker; 2 Schiebeklemmen; Widerhaken 15 Stück
17223574 1 l MPC Anschluss; M/F Luers 1 Stück
31932496 1 l MPC Anschluss; M/F Luers 15 Stück
15374675 10 l MPC Anschluss; M/F Luers 1 Stück
31932494 10 l MPC Anschluss; M/F Luers 15 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 31932509 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9120039
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erfüllung der FDA-Anforderungen als 510K-Medizinprodukt
Corning Sammelbeutel sind in 2D-Aufhängekonfigurationen mit mehreren Beutelvolumen und Verbindungsstück-Konfigurationen erhältlich.
Bestellinformation
Die gesamte Bandbreite an Beutelarten umfasst: Behälter für Probengewinnung (Ausführungen mit Anschluss unten und an der Vorderseite); Tankeinsätze (2D und 3D); Kryokonservierungsbeutel; Zellexpansionsbeutel; Beutel für HYPERStack™ Gefäße; und Rocker Zellkulturbeutel. Beutel für die Probengewinnung, Behälter für Probengewinnung und Medienbeutel werden jeweils einzeln verkauft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material EVA
Sterilität Steril, bestrahlt
Anzahl pro Karton Je 1
Anzahl pro Packung 1/Packung
Anschlussdetail MPC M-Stecker/Anschluss, Schlauchtülle, Luer
Kapazität (metrisch) 20 l