Learn More
Corning™ Flexible Verpackungssysteme: MPC-Verbindungsschlauch
Artikelnummer. 31932499 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchstil:
Passend für Schläuche mit 60,96 cm
Passend für Schläuche mit 91,44 cm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchstil unitSize
31932499 Passend für Schläuche mit 91,44 cm 10 Stück
17243594 Passend für Schläuche mit 91,44 cm 1 Stück
17253594 Passend für Schläuche mit 60,96 cm 1 Stück
31932500 Passend für Schläuche mit 60,96 cm 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31932499 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9170004
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Transparenter Schlauch, MPC-Buchse
  • Chemische Beständigkeit
  • Heißversiegelbar
  • Flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Luerstecker-Kappe
Schlauchstil Passend für Schläuche mit 91,44 cm
Produkttyp Verbindungsschläuche
Zertifizierung/Konformität cGMPs, FDA Regulation 21 CFR part 820 und ISO 13485 Quality
Farbe Klar