Learn More
Corning™ Flexible Verpackungssysteme: MPC-Verbindungsschlauch
Artikelnummer. 31932500 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Schlauchstil:
Passend für Schläuche mit 60,96 cm
Passend für Schläuche mit 91,44 cm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Schlauchstil Packungsgröße
31932500 Passend für Schläuche mit 60,96 cm 10 Stück
17243594 Passend für Schläuche mit 91,44 cm 1 Stück
31932499 Passend für Schläuche mit 91,44 cm 10 Stück
17253594 Passend für Schläuche mit 60,96 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31932500 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 9170012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Transparenter Schlauch, MPC-Buchse
  • Chemische Beständigkeit
  • Heißversiegelbar
  • Flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Klemme und Füllglocke, 0,25 in. Widerhaken
Schlauchstil Passend für Schläuche mit 60,96 cm
Produkttyp Verbindungsschläuche
Zertifizierung/Konformität cGMPs, FDA Regulation 21 CFR part 820 und ISO 13485 Quality
Farbe Klar