Learn More
Corning™ Flexible Packaging Systems: MPC Connector Tubing
Artikelnummer. p-4717669 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Enthält:
Klemmschelle und Füllglocke, 0,25 in Tülle
Luerstecker-Kappe
Schlauchstil:
Passend für Schläuche mit 60,96 cm
Passend für Schläuche mit 91,44 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17243594
Marke: Corning™ 9170004
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Clear tubing; female MPC connector
  • Chemische Beständigkeit
  • Heißversiegelbar
  • Flexibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität cGMPs, FDA Regulation 21 CFR part 820 und ISO 13485 Quality
Farbe Durchsichtig
Enthält Luerstecker-Kappe
Schlauchstil Passend für Schläuche mit 91,44 cm
Produkttyp Verbindungsschläuche