Learn More
Corning™ Pipettenspitzen zur Gelbeladung
Artikelnummer. p-161889 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 bis 200 μl
10 μl
Packungsgröße:
400 Stück
Artikelnummer. 10559311
Marke: Corning™ 4815
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Corning–Pipettenspitzen zur Gelbeladung–Mit Kapillarende für einfachen Zugang zu vertikalen und horizontalen Elektrophorese-Gelen.
  • Polypropylen in Naturfarbe
  • Gel-Ladespitzen mit Standard- oder Mikrovolumen
  • Mit runder oder flacher Spitze erhältlich
  • Zertifiziert RNase-, DNase-, Spurenmetall- und Pyrogen-frei
  • Nicht steril
  • 200 Spitzen pro Gestell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 10 μl
Sterilität Unsteril
Farbe Natural
Länge (angloamerikanisch) 1,81 in.
Länge (metrisch) 4.6 cm
Dicke 0.2 mm
Reinigungsnachweise DNAse-/RNAse-frei
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kapillarspitze ermöglicht die einfache Handhabung von Gelen bei vertikaler und horizontaler Elektrophorese; Ultramikro-Pipetten
Spitzenform Gel-Beladung
Verpackung Magazinhalter
Material Polypropylen