Learn More
Corning™ GL45 Aseptischer Transferverschluss (Einweg)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11379464 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
1-Liter-Kunststoff-Drehflasche
3-Liter-Kunststoff-Drehflasche
500 ml Kunststoff-Drehkolben
Packungsgröße:
2 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Packungsgröße
11379464 500 ml Kunststoff-Drehkolben 2 Stück
11369464 3-Liter-Kunststoff-Drehflasche 2 Stück
11359464 1-Liter-Kunststoff-Drehflasche 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379464 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 3565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.00 €
    448.23 € / 2 Stück
    Sparen 31.77 €
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verringert die Kontamination und steigert die Produktivität von Zellkulturarbeiten beim Hinzufügen oder Entfernen von Medien und Zellen
Einweg Corning™ Die aseptischen Transferkappen für Spinnerflaschen steigern die Produktivität Ihrer Zellkulturprozesse beim Hinzufügen oder Entnehmen von Medium und Zellen. Die aseptischen Transferkappen sind steril ( 10⁻⁶ SAL), einzeln doppelt verpackt und passen auf die Seitenarme. Corning™ Einweg-Spinnerflaschen
  • Kappe aus hochdichtem Polyethylen; Autoklavieren wird nicht empfohlen.
  • Die Entlüftungsöffnung endet in einem Entlüftungsfilter mit 25 mm Durchmesser und 0,2 μm-Poren-PVDF-Membran und ein Widerhakenanschluss.
  • Der Flüssigkeitstransferanschluss hat ein inneres Ende mit einem starren Polypropylen-Tauchrohr, das so abgewinkelt ist, dass es den Boden des Kolbens erreicht, und auf der Außenseite einen chemisch beständigen, heißsiegelbaren flexiblen Schlauch mit einem Innendurchmesser von 1/8 in. (3,2 mm) und einem Außendurchmesser von 14/ in., der in einem männlichen Luer-Lock-Anschluss (MLL) endet, welcher mit einer weiblichen Luer-Verschlusskappe verschlossen ist
  • Entwickelt für Suspensions- und adhärente Zellkulturanwendungen und optimiert für die Verwendung mit Corning Mikroträger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Orange
Beschreibung 1 Röhrchen, Bauart des Röhrchens: Abgewinkelt
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 2.12 Zoll
Durchmesser (metrisch) Schlauch 0.63 cm
Material HDPE
Zur Verwendung mit (Geräte) 500 ml Kunststoff-Drehkolben
Enthält 125 in.-Tauchschlauch, 0.2 μm-Belüftung, Luer-Lock-Stecker
Anzahl pro Karton 2/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Produkttyp Aseptischer Transferdeckel
Gewindegröße GL45
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Sterilität Steril
Verschlusstyp Befüllung
Außendurchmesser (metrisch) 5,4 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Ausschlussklausel: Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Mikroorganismen auf Oberflächen oder in der Umgebung zu reduzieren, wo solche Organismen für Menschen oder die Umwelt schädlich sein können.