Learn More
Corning™ GL45 Dreiloch-Ausgabekappe, Rote Hochtemperatur-PBT (180 °C) mit PTFE-Einlage
Artikelnummer. 17213484 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL45
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17213484
Marke: Corning™ 139545DC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Verwendung mit 1/8-Zoll-Außendurchmesser PTFE-Schläuche
Dies sind verschiedene Größen und Arten von Schraubkappen für die Verwendung mit Vorratsflaschen.
Bestellinformation
Eine Kappe pro Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Material PBT
Anzahl pro Karton 1/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Sterilität Unsteril
Gewindegröße (metrisch) GL45
Auskleidungsmaterial PTFE
Halsausführung 39 mm
Produkttyp Screw Cap
Zur Verwendung mit (Geräte) Medienflasche