Learn More
Corning™ Behälter ohne Deckel,PP,250 ml (VE=500Stck.)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10718022 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
Packungsgröße:
500 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10718022 250 ml 500 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10718022 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 430180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    940.00 €
    876.78 € / 500 Stück
    Sparen 63.22 €
    6% Rabatt
Verfügbar ab: 25-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Graduierte Einwegbecher aus Polypropylen dienen als Becher oder Vorratsbehälter.
  • Flexible Polypropylen-Becher
  • Fasst bis zu 250 ml
  • Steril und zertifiziert nicht pyrogen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 8,45 oz.
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Polypropylen
Enthält Nur Becher
Typ Becher
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Graduated Ja
Zertifizierung/Konformität Pyrogenfrei