Learn More
Corning™ Hepatozyten-Kulturmedienkit
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11533590 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Kit
Packungsgröße:
1 SET
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11533590 1 Kit 1 SET
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11533590 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 355056
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    282.00 €
    263.92 € / 1 Sets
    Sparen 18.08 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Beinhaltet
08-774-176: Hepato-STIM™ Hepatozyten-definiertes Medium, epidermaler Wachstumsfaktor, BD BioCoat Matrigel Matrix 6-Wellplatten, komplettes Protokoll
Serumfreie Umgebung
Corning Gentest Mithilfe kryokonservierter tierischer Hepatozyten können Forscher die toxikologischen und pharmakokinetischen Eigenschaften neuer chemischer Substanzen (NCEs) in vitro untersuchen, bevor teure Tierversuche in vivo durchgeführt werden. Das Verständnis der artspezifischen Unterschiede im Stoffwechsel ist entscheidend für die Auswahl geeigneter präklinischer Spezies für Toxizitäts- und Pharmakokinetikstudien. Corning Gentest Tierische Kryohepatozyten eignen sich für den Einsatz in Studien zur metabolischen Stabilität, zur Metabolitenprofilierung und zur Zytotoxizität.
  • Bequemlichkeit– Kryokonservierte Hepatozyten von Ratte, Maus, Hund und Affe sind als kryokonservierte, in Ampullen abgefüllte Suspensionszellen erhältlich; einfach auftauen und bei Bedarf Untersuchungen durchführen.
  • Vollständige Charakterisierung– getestet auf hohe Lebensfähigkeit und Phase-I- und Phase-II-Metabolismusenzyme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Stammzell-Differenzierungsmedien
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hepatozyten-Kultur
Menge 1 Kit
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C