Learn More
Corning™ Kochplatte, Keramik
Artikelnummer. 10224264 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
UK
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
10224264 UK 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Artikelnummer. 10224264 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 6796400D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    540.00 €
    503.21 € / 1 Stück
    Sparen 36.79 €
    6% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Produkte in dieser Gruppierung können andere Spannungen als die US-Standardspannung von 110/115 V aufweisen. Bitte prüfen und bestätigen Sie Ihre Auswahl vor Abschluss Ihrer Bestellung. Einige dieser Produkte können nicht zurückgegeben werden.
Größe: 5 x 7 in., Steckertyp: UK-Stecker
Funktionsmerkmale:
  • Die flache Bauweise spart Platz im Labor
  • Flach, strahlend weiß Pyroceram™ Die Marken-Glaskeramikplatte sorgt für gleichmäßige Erwärmung und bessere Sicht
  • Einfach zu reinigende Oberseite ist äußerst beständig gegen Kratzer, Korrosion und Chemikalien
  • Das Bedienfeld verfügt über universelle Symbole und LED-Anzeigeleuchten für EIN/AUS und HEIZUNG.
  • Extragroße Regelknöpfe mit leicht ablesbaren Zahlen
  • Stützstab mit Halterung für Standardstange (nicht im Lieferumfang enthalten) für Thermometer, Elektrode oder Bürette
Sicherheitsmerkmale:
  • Isoliert, um die Wärme auf die obere Platte zu begrenzen, weit weg von Steuerelementen und dem Labortisch
  • Die Anzeige „HOT TOP“ signalisiert, wenn die Temperatur der oberen Platte 60 °C/140 °F überschreitet (auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist).
  • Gehäuse entwickelt, um Spritzer von der Elektronik und Steuerelementen weg zu lenken; interne Komponenten sind zum Schutz versiegelt
Zertifizierungen
UL, ULC, CE, GS
Compliance
IEC 1010; erfüllen die FCC-Normen für elektromagnetische Interferenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Deckplattenmaterial Keramik
Spannung 230 V
Enthält Kontrollleuchte für heiße Oberseite, Anschluss für optionales externes Zubehör, Anleitung zum Erhitzen und Rühren
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Modell PC-400
Länge (angloamerikanisch) 9,6 in.
Größe 5 x 7 in.
Höhe (metrisch) 11.2 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,4 in.
Frequenz 50 Hz
Breite (metrisch) 19.8 cm
Länge (metrisch) 24.4 cm
Breite (angloamerikanisch) 7,8 in.
Typ Heizplattenrührer
Form Rechteck
Steckertyp UK
Abmessungen (L x B x H) 9,6 x 7,8 x 4,4 in.
Zertifizierung/Konformität CE, cUL, UL, GS, FCC, IEC 1010