Learn More
Corning™ HTS Transwell 96-Well durchlässiges Trägersystem
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15192365 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15192365
Marke: Corning™ 7369
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe:Klar; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
  • Automatisierungsoptimiertes Design mit Mehrkanal-Feederports und spezieller Grifffläche
  • Die Membraneinsätze sind für optimale Zellanhaftung gewebekulturbehandelt
  • Der Zellwachstumsbereich beträgt 0.143 cm2/Well—20 bis 50 % mehr als bei vergleichbaren Geräten
  • Große apikale und basolaterale Zugangsanschlüsse erleichtern die Befüllung und Probenahme
  • Alle Komponenten werden steril geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,143 cm2
Membran Polyethylenterephthalat
Array 8 x 12
Porengröße 0,4 μm
Farbe Durchsichtig
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 5/Karton
Anzahl pro Packung 5/Packung