Learn More
Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10281845 Alle ansehen Corning Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Oberflächenbeschichtung:
CellBIND-behandelt
Nicht behandelt
Anzahl pro Packung:
1/Packung
4/Packung
Anzahl pro Karton:
24/Karton
4/Karton
Packungsgröße:
24 Stück
4 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Oberflächenbeschichtung Anzahl pro Packung Anzahl pro Karton Packungsgröße
10281845 CellBIND-behandelt 1/Packung 4/Karton 4 Stück
10569765 CellBIND-behandelt 4/Packung 24/Karton 24 Stück
10343305 CellBIND-behandelt 4/Packung 4/Karton 4 Stück
10412625 CellBIND-behandelt 1/Packung 4/Karton -
15554449 Nicht behandelt 1/Packung 4/Karton 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10281845 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 10030
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Speziell für die manuelle Anwendung, hohen Ertrag und hohes Leistungsverhalten konzipiert. Speziell auf die manuelle Anwendung ausgelegt. Corning™ HYPERFlask™ M Zellkulturgefäße verfügen über eine mehrschichtige und gasdurchlässige Wach
Der Corning Das Hochleistungs-Zellkulturgefäß HYPER Flask (High Yielding Performance Flask ) bietet ein Volumen von 1720 cm³.² Wachstumsfläche auf der Grundfläche eines herkömmlichen 175 cm² Flasche. Dieser ertragreiche Hochleistungskolben nutzt eine mehrschichtige, gasdurchlässige Wachstumsoberfläche für einen effizienten Gasaustausch.
  • Innovatives Design – 10 miteinander verbundene Polystyrol-Wachstumsflächen
  • Optimales Wachstum – Corning CellBIND™ Oberflächenbehandeltes gasdurchlässiges Polystyrol für überlegene Zelladhäsion und Wachstum
  • Steigerung der Zellausbeute – Eine zehnfach höhere Zellausbeute steigert Produktivität und Kapazität und reduziert Verarbeitungszeit und Inkubatorplatzbedarf.
  • Zeit und Platz sparen – Reduzieren Sie die Verarbeitungszeit und den Platzbedarf im Inkubator, indem Sie nur einen Kolben anstelle von 10 herkömmlichen 175-cm²-Kolben handhaben.² Kolben
  • Automatisierungskompatibel – Barcode-kompatibel
  • mit The Automation Partnership SelecT™ Und CompacT™ SelecT™ Zellkultursysteme mit einem Upgrade
Der Corning HYPERFlask Das Zellkulturgefäß hat die gleichen Außenabmessungen wie ein Standard-T-Gefäß (175 cm).² Kolben mit der 10-fachen Zellausbeute.
Bestellinformation
Wird doppelt verpackt geliefert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Ja
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 560 ml
Material Polystyrol
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zellvermehrung, Proteinproduktion, Virusproduktion, Transfektion
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatisierungspartnerschaft SelecT und CompacT SelecT Zellkultursysteme
Flaschenhalstyp Gerade
Anzahl pro Karton 4/Karton
Anzahl pro Packung 1/Packung
Produkttyp Zellkulturgefäß
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung CellBIND-behandelt
Graduated Nein
Sterilität Steril
Bodenform Rechteckig
Verschlusstyp Flach
Kulturfläche 1720 cm²
Oberflächenbehandlung CellBIND
Arbeitsvolumen (metrisch) 560 mL
Tablettebenen 10