Learn More
Corning™ Medium für Darmepitheldifferenzierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11553600 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 x 250 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11553600 1 x 250 mL 500 Milliliter
1 options
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Artikelnummer. 11553600
Marke: Corning™ 355357
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Im Oktober 2012 übernahm Corning den Großteil des Geschäftsbereichs Discovery Labware von Becton Dickinson. Im Jahr 2015 wird die Integration des Bereichs Biologika der Marken von Discovery Labware (einschließlich Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ und PureCoat™) in deren wachsende Familie von Corning Life Sciences Marken abgeschlossen sein. Sie werden Veränderungen an Produkt- und Verpackungsgestaltung feststellen, aber die Produkte selbst und die Katalognummern bleiben gleich.
Fördert die schnelle Differenzierung von intestinalem Epithel in vitro
Corning™ Differenzierungsmedium für Darmepithel (früher Entero-STIM), 250 ml, fördert die schnelle Differenzierung von Darmepithel in vitro, 2 St./Packung (wie Kat.-Nr. 30357M)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Stammzell-Differenzierungsmedien
Sterilität Steril
Menge 1 x 250 mL
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C