Learn More
Corning™ Zellkulturkolben mit niedrigem Profil
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3494682 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Oberflächenbeschichtung:
Corning Cellbind
Gewebekulturbehandelt
Arbeitsvolumen (metrisch):
30 ml
Packungsgröße:
60 Stück
Artikelnummer. 10447623
Marke: Corning™ 3816
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Einzigartiges Design verringert die Stapelhöhe
  • 100 cm2 verfügbarer Wachstumsbereich
  • Rechteckig mit schrägem Hals, Eckkappe für einfaches Ausgießen und verbesserten Zugang zum Kolben für Pipettieren und Auskratzen
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Verfügbar mit patentierter Corning CellBIND™ Oberflächenbehandlung für verbesserte Zelladhäsion oder Gewebekulturbehandlung
  • Die belüftete Kappe enthält eine nicht benetzbare 0.2 μm-Membran, die mit dem Verschluss verbunden ist und für gleichmäßigen, sterilen Gasaustausch sorgt, während das Kontaminationsrisiko minimiert wird
  • Graduiert
  • Auf 100-prozentige Integrität geprüft
  • Durch Gammastrahlung sterilisiert und zertifiziert nicht-pyrogenisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 7,1 oz.
Verschlussfarbe Orange
Verschlussmaterial HDPE
Kapazität (metrisch) 210 ml
Material PE (Polyethylen)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für optimale Zelladhäsion und optimales Zellwachstum
Flaschenhalstyp Schräg
Form Rechteckig
Oberflächenbeschichtung Gewebekulturbehandelt
Graduated Ja
Sterilität Steril
Verschlusstyp Belüftet